Learn More
4-Tritilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352356 25 g 25 g
11342356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06073.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 978-86-9 | C25H20O | 336.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 978-86-9
Fórmula molecular C25H20O
Peso molecular (g/mol) 336.43
Número MDL MFCD00002364
Clave InChI NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-triphenylmethylphenol, 4-triphenylmethyl phenol, p-tritylphenol, p-triphenylmethylphenol, phenol, 4-triphenylmethyl, p-cresol, .alpha.,.alpha.,.alpha.-triphenyl, 4-tritylphenol, p-triphenylmethyl phenol, 4-tri phenyl methyl phenol, phenol,4-triphenylmethyl
PubChem CID 70422
Nombre IUPAC 4-tritilfenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Tritylphenol
Punto de fusión 276°C to 286°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2290531
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.43
Porcentaje de pureza 98%