Learn More
4-Tritilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Tritylaniline was used in the preparation of 5-tritylisatin, 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-tritilanilina se utilizó en la preparación de 5-tritilisatina, 2,7-di-terc-butil-9,9-dimetil-4,5-bis(4-tritilanilinocarbonil)-9H-xanteno metanol trisolvato monohidrato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Tritylaniline |
| Punto de fusión | 256°C to 260°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2750328 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.45 |
| Porcentaje de pureza | 97% |