Learn More
4-(Trimetilsilil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471408 5 g 5 g
15461408 1 g 1 g
15481408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55229.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13368-42-8 | C7H17NOSi | 159.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13368-42-8
Fórmula molecular C7H17NOSi
Peso molecular (g/mol) 159.304
Número MDL MFCD00010098
Clave InChI JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilylmorpholine, trimethyl morpholin-4-yl silane, morpholine, 4-trimethylsilyl, trimethylsilyl morpholin, morpholinotrimethylsilane, trimethylmorpholinosilane, acmc-1btin, timtec-bb sbb009054
PubChem CID 559763
Nombre IUPAC trimetil(morfolin-4-il)silano
SMILES C[Si](C)(C)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trimethylsilyl)morpholine
Densidad 0.897
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1071480
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.3
Porcentaje de pureza 97%