Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-[(trimetilsilil)etinil]bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15499265 1 g 1 g
15409275 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15499265
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51697.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870238-65-6
Fórmula molecular C17H25BO2Si
Peso molecular (g/mol) 300.28
Número MDL MFCD08706286
Clave InChI CIKKODWPGJIJQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl, trimethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-trimethylsilyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb200, 4-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-trimethylsilylethynyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17999152
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC Trimetil({2-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etynil})silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.28
Porcentaje de pureza 97%