Learn More
4-(Trimetilsilil)difenilacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461150 1 g 1 g
11471150 5 g 5 g
11481150 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26300.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136459-72-8
Fórmula molecular C17H18Si
Peso molecular (g/mol) 250.416
Número MDL MFCD09953470
Clave InChI UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene
PubChem CID 21093331
Nombre IUPAC trimetil-[4-(2-feniletinil)fenil]silano
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Punto de fusión 37°C to 39°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.42
Porcentaje de pureza 99%