Learn More
4-Trimetilsilil-3-butin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 126°C to 129°C |
| Nombre del producto químico o material | 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 57°C (135°F) |
| Índice de refracción | 1.446 |
| Densidad | 0.846 |
| Número UN | UN1987 |
| Beilstein | 1923632 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |