Learn More
4-Trimetilsilil-3-butin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323696 5 g 5 g
11333696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14815.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142.273 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6999-19-5
Fórmula molecular C7H14OSi
Peso molecular (g/mol) 142.273
Número MDL MFCD00190213
Clave InChI HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
Nombre IUPAC 4-trimetilsililbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Especificaciones
Punto de ebullición 126°C to 129°C
Nombre del producto químico o material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Índice de refracción 1.446
Densidad 0.846
Número UN UN1987
Beilstein 1923632
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.27
Porcentaje de pureza 97%