Learn More
4-trimetilsililo-3-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065463 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10065463 5 g Frasco de vidrio 5 g
13498528 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065463 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 381320050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-12-6
Fórmula molecular C7H14OSi
Peso molecular (g/mol) 142.27
Número MDL MFCD00190217
Clave InChI VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760827
Nombre IUPAC 4-trimetilsililbut-3-in-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Negro-marrón a gris
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 97.0°C to 98.0°C (24.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.854
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.