Learn More
4-trimetilsililo-3-butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490128 5 g 5 g
15400138 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53376.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-trimetilsilil-3-butin-1-ol se utiliza como intermediario en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2117-12-6
Número MDL MFCD00190217
Especificaciones
Punto de ebullición 97°C to 98°C (24mmHg)
Nombre del producto químico o material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Densidad 0.854
Fórmula molecular C7H14OSi
Fórmula lineal HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
Número UN UN1993
Sinónimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Clave InChI VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Nombre IUPAC 4-trimetilsililbut-3-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.27
Porcentaje de pureza 98%