Learn More
Bromuro de alcohol [4-(trimetilamonio)bencílico], TRC
Código de producto. 30457156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795775100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Trimethylammonium)benzyl] Alcohol Bromide
Fórmula molecular C10 H16 N O . Br
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16NO.BrH/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10;/h4-7,12H,8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)c1ccc(CO)cc1
Nombre IUPAC Bromuro de [4-(hidroximetil)fenil]-trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 246.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.042