Learn More
Ácido 4-(Trifluorometiltio)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490119 1 g 1 g
15410129 250 mg 250 miligramos
15400129 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63432.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 243977-23-3 | C9H7F3O2S | 236.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243977-23-3
Fórmula molecular C9H7F3O2S
Peso molecular (g/mol) 236.208
Número MDL MFCD00236351
Clave InChI BFDKCZMYQOSTJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl thio phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-trifluoromethylthio phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl acetic acid, pubchem7296, acmc-1chv0
PubChem CID 2777902
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(trifluorometilsulfanil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)SC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido