Learn More
4-(trifluorometiltio)fenol, TRC
Código de producto. 30452413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452413 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7970105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)phenol
CAS 461-84-7
Fórmula molecular C7H5OF3S
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 4-((trifluorometil)tio)fenol
Peso molecular (g/mol) 194.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 194