Learn More
4-(Trifluorometiltio)fenol, 98 %
Código de producto. 11421587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421587 5 g 5 g
11411587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24996.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-84-7
Fórmula molecular C7H5F3OS
Peso molecular (g/mol) 194.171
Número MDL MFCD00036035
Clave InChI YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl thio phenol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenol, 4-trifluoromethylthio hydroxybenzene, p-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl sulphanyl phenol, phenol, 4-trifluoromethyl thio
PubChem CID 3815158
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilsulfanil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)SC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)phenol
Punto de fusión 57°C to 60°C
Punto de ebullición 77°C to 78°C (7 mmHg)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98%