Learn More
4-(Trifluorometiltio)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylthio)benzylamine |
| Densidad | 1.31 |
| Punto de ebullición | 224°C to 225°C |
| Temperatura de inflamación | 80°C (176°F) |
| Índice de refracción | 1.504 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2735 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.21 |
| Porcentaje de pureza | 95% |