Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometiltio)benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylthio)benzoyl Chloride |
| CAS | 330-14-3 |
| Fórmula molecular | C8H4ClF3OS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Trifluoromethylsulfanylbenzoyl Chloride, p-[(Trifluoromethyl)thio]benzoyl Chloride, Benzoyl chloride','p-[(trifluoromethyl)thio], 4-[(Trifluoromethyl)thio]benzoyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(C1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-((trifluorometil)tio)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.96 |