Learn More
Ácido 4-(trifluorometiltio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430621 25 g 25 g
11410621 1 g 1 g
11420621 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430621 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20104.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330-17-6
Fórmula molecular C8H5F3O2S
Peso molecular (g/mol) 222.181
Número MDL MFCD00040906
Clave InChI UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio benzoic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl thio benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl-mercapto-benzoic acid, pubchem13674, acmc-209hxv, 4-trifluoromethylthiobenzoic acid
PubChem CID 2777858
Nombre IUPAC Ácido 4-(trifluorometilsulfanil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)SC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Punto de fusión 159°C to 162°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2693449
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.18
Porcentaje de pureza 97%