Learn More
4-(Trifluorometiltio)benzaldehído, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479826 5 g 5 g
11469826 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20313.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4021-50-5 | C8H5F3OS | 206.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4021-50-5
Fórmula molecular C8H5F3OS
Peso molecular (g/mol) 206.18
Número MDL MFCD00129191
Clave InChI OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio, acmc-1agrc, ksc582m6p, 4-trifluomethylthio benzoldehyde, rarechem gt hw 0381
PubChem CID 2777846
Nombre IUPAC 4-(Trifluorometilsulfanil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 1.31
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Beilstein 2328411
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza ≥90%