Learn More
4-(Trifluorometiltio)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372877 25 g 25 g
11352877 1 g 1 g
11362877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16067.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-16-7
Fórmula molecular C7H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00040926
Clave InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Densidad 1.344
Punto de ebullición 103°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.528
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2208859
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilsulfanil)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.