Learn More
4-(Trifluorometiltio)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352877 1 g 1 g
11362877 5 g 5 g
11372877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16067.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-16-7
Fórmula molecular C7H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00040926
Clave InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Densidad 1.344
Punto de ebullición 103°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.528
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2208859
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilsulfanil)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 98%