Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10129282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10129282 1 g Glass bottle 1 g
10732284 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10129282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 372-16-7
Fórmula molecular C7H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00040926
Clave InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
Nombre IUPAC 4-[(trifluorometil)sulfanil]anilina
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3510g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Liquid