Learn More
Alcohol 4-(trifluorometilsulfonil)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzyl Alcohol |
| CAS | 219872-98-7 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F3 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [4-(trifluorometilsulfonil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0068 |