Learn More
4-(trifluorometilsulfonil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 650-89-5 |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trifluorometilsulfonil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 238.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9911 |