Learn More
Anhídrido 4-trifluorometilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427437 5 g 5 g
15417437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34480.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25753-16-6 | C16H8F6O3 | 362.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25753-16-6
Fórmula molecular C16H8F6O3
Peso molecular (g/mol) 362.227
Número MDL MFCD00671577
Clave InChI FNAWJOBKLWLHTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzoic anhydride, tfba, 4-trifluoromethylbenzoic anhydride, 4-trifluoromethyl benzoyl 4-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid,4-trifluoromethyl-, anhydride with 4-trifluoromethyl benzoic acid, acmc-1cg53, p-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, bis 4-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, anhydride
PubChem CID 2760733
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)benzoil] 4-(trifluorometil)benzoato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.23
Porcentaje de pureza 97%