Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiophenol, Technical Grade, Maybridge
Código de producto. 10193764
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10193764 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10193764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00292DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
CAS 825-83-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5F3S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
Clave InChI WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenotiol
Peso molecular (g/mol) 178.172
PubChem CID 136653
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico