Learn More
4-(trifluorometil)tiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10662223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662223 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10662223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355290010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
CAS 825-83-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 68.0°C to 72.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5F3S
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Número MDL MFCD00042320
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
Clave InChI WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenotiol
Peso molecular (g/mol) 178.18
PubChem CID 136653
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.