Learn More
4-(trifluorometil)tiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400673 1 g 1 g
11410673 5 g 5 g
11420673 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12725.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 825-83-2 | C7H5F3S | 178.172 g/mol
4-(Trifluoromethyl)thiophenol is used an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(trifluorometil)tiofenol es una importante materia prima y un intermediario empleado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-83-2
Fórmula molecular C7H5F3S
Peso molecular (g/mol) 178.172
Número MDL MFCD00042320
Clave InChI WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
PubChem CID 136653
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densidad 1.3
Punto de ebullición 66°C to 68°C (15 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2045665
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%