Learn More
4-(trifluorometil)tiobenzamida, TRC
Código de producto. 30450794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450794 5 g 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30450794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8964055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Fórmula molecular C8H6F3NS
Cantidad 5 g
Sinónimo M330955
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMILES NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenocarbotioamida
Peso molecular (g/mol) 205.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0173
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.