Learn More
4-(trifluorometil)tiobenzamida, TRC
Código de producto. 30456333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456333 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8964051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Fórmula molecular C8H6F3NS
Cantidad 1 g
Sinónimo M330955
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMILES NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenocarbotioamida
Peso molecular (g/mol) 205.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0173