Learn More
4-(Trifluorometil)tiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492028 25 g 25 g
11472028 1 g 1 g
11482028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14600.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72505-21-6
Fórmula molecular C8H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 205.198
Número MDL MFCD00051806
Clave InChI IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
PubChem CID 2734823
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 4672885
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.2
Porcentaje de pureza 97%