Learn More
4-(Trifluorometil)estireno, + 98 %, estabilizado con 0,1 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091204 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10091204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398460010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)styrene
Nombre de nota Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 402-50-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1650g/mL
Punto de ebullición 65.8°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7F3
Fórmula lineal CH2CHC6H4CF3
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00075539
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.165
Sinónimo 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
Clave InChI CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-etenil-4-(trifluorometil)benceno
Estabilizante 0.1% 4-tert.-Butylcatechol
Peso molecular (g/mol) 172.15
PubChem CID 2782798
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)styrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.