Learn More
4-(Trifluorometil)estireno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(Trifluoromethyl)styrene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-(trifluorometil)estireno se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad & y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases, calor, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethyl)styrene |
| Nombre de nota | stabilized |
| Densidad | 1.165 |
| Punto de ebullición | 65°C to 66°C (40 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 42°C (108°F) |
| Índice de refracción | 1.466 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1863548 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Mostrar más |