Learn More
4-(Trifluorometil)estireno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15450418 1 g 1 g
15460418 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15450418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53513.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172.15 g/mol
4-(Trifluoromethyl)styrene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(trifluorometil)estireno se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad & y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases, calor, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-50-6
Fórmula molecular C9H7F3
Peso molecular (g/mol) 172.15
Número MDL MFCD00075539
Clave InChI CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
PubChem CID 2782798
Nombre IUPAC 1-etenil-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)styrene
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.165
Punto de ebullición 65°C to 66°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1863548
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.15
Porcentaje de pureza 98%