Learn More
4-(Trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410028 1 g 1 g
11420028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22951.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3796-24-5
Fórmula molecular C6H4F3N
Peso molecular (g/mol) 147.1
Número MDL MFCD00153289
Clave InChI IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
PubChem CID 138055
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.27
Punto de ebullición 107°C to 110°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.4147
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1364589
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)pyridine