Learn More
4-(Trifluorometil)piridina-3-carbotioamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561893 1 g 1 g
10029591 250 mg 250 miligramos
10546435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05766DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 158063-54-8
Fórmula molecular C7H5F3N2S
Peso molecular (g/mol) 206.186
Número MDL MFCD00205806
Clave InChI HOPAEPDXFOSQMZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777771
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridina-3-carbotioamida
SMILES C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 95%