Learn More
4-(Trifluorometil)piridin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10754583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10754583 1 g 1 g
10516144 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03857DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175204-80-5
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.12
Número MDL MFCD00173960
Clave InChI DROFUWWORPKKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, pubchem2987, acmc-209e9a, 4-trifluoromethyl-3-pyridinylamine
PubChem CID 2735957
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridin-3-amina
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%