Learn More
4'-(Trifluorometil)propiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420571 1 g 1 g
11430571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420571 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20074.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 711-33-1
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.176
Número MDL MFCD00039231
Clave InChI QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340
PubChem CID 136554
Nombre IUPAC 1-[4-(Trifluorometil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 1.973
Punto de ebullición 62°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1874014
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza 97%