Learn More
4-(Trifluorometil)clorhidrato de piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308746 250 mg 250 miligramos
11398736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19441.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 155849-49-3 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155849-49-3
Fórmula molecular C6H11ClF3N
Peso molecular (g/mol) 189.606
Número MDL MFCD04971993
Clave InChI KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl piperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine hcl, 4-trifluoromethyl piperidinehydrochloride, 4-trifluoromethylpiperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl-piperidine hydrochloride, piperidine, 4-trifluoromethyl-, hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine, chloride, pubchem10319, 4-trifluoromethyl piperidine, hcl, 4-trifluoromethylpiperidine-hcl salt
PubChem CID 16218160
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piperidina; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1C(F)(F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Punto de fusión ≥160°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1341222
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.61
Porcentaje de pureza 97%