Learn More
4-(Trifluorometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442229 5 g 5 g
15452229 250 mg 250 miligramos
15432229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64840.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-36-3
Fórmula molecular C6H10F3N
Peso molecular (g/mol) 153.15
Número MDL MFCD00102068
Clave InChI RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piperidina
SMILES FC(F)(F)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Color Incolora
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido