Learn More
Clorhidrato de 4-(trifluorometil)fenilhidrazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11330176 1 g 1 g
11320176 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32340.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2923-56-0 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-56-0
Fórmula molecular C7H8ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD00204233
Clave InChI WCAGNYIHAYOPSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, hcl, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, n'-4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 24229790
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 96%