Learn More
4-(trifluorometilo)fenilhidracina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746085 1 g Frasco de vidrio 1 g
10516504 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397950010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-90-1
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.14
Número MDL MFCD00042508
Clave InChI DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]hidracina
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 64°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 118°C to 122°C (17.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4NHNH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.