Learn More
Hidrato de 4-(trifluorometil)fenilglioxal, Maybridge
Código de producto. 10537390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10537390 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10537390 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00108DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
CAS 1736-56-7
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H5F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
Clave InChI BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-oxo-2-[4-(trifluorometil)fenil]acetaldehído
Peso molecular (g/mol) 202.132
PubChem CID 2783286
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.13
Porcentaje de pureza 97%