Learn More
Hidrato4-(trifluorometil)fenilglioxal, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329146 5 g 5 g
11339146 250 mg 250 miligramos
11319146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20275.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1736-56-7 | C9H5F3O2 | 202.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-56-7
Fórmula molecular C9H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 202.132
Número MDL MFCD05664098
Clave InChI BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 2783286
Nombre IUPAC 2-oxo-2-[4-(trifluorometil)fenil]acetaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 83°C to 85°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 2261131
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.13 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%