Learn More
4-(Trifluorometil)fenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10129439 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10129439 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10129439 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435370050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
CAS 705-31-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 58.0°C to 60.0°C (30.0 Torr)
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H5F3
Número MDL MFCD01861903
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-ethynyl-4-trifluoromethyl benzene, 4'-trifluoromethylphenyl acetylene, 4-trifluoromethyl phenylacetylene, 4-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-ethynylbenzotrifluoride, 4-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene, 4-ethynyl trifluorotoluene, benzene, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl-benzene, 4-ethynyl-1-trifluoromethyl benzene
Clave InChI XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#C
Nombre IUPAC 1-etinil-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 170.13
PubChem CID 4348295
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.