Learn More
4-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11413987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413987 5 g 5 g
11403987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2338-75-2
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD00001921
Clave InChI QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl benzyl cyanide, p-trifluoromethylbenzyl cyanide, 4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl cyanide, p-trifluoromethylphenylacetonitrile
PubChem CID 75359
Nombre IUPAC 2-[4-(Trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Punto de fusión 43°C to 47°C
Densidad 1.23
Punto de ebullición 131°C to 132°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 909641
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 98%