Learn More
Ácido 4-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450727 1 g 1 g
11460727 5 g 5 g
11470727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22526.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32857-62-8
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00004352
Clave InChI HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethyl phenylacetic acid, p-trifluoromethylphenylacetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-tolyl acetic acid
PubChem CID 118342
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2267687
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 99%