Learn More
[4-(Trifluorometil)fenilo] Tiourea, TRC
Código de producto. 30455245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455245 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796425100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea
CAS 1736-72-7
Fórmula molecular C8H7F3N2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo [4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-Thio-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)urea, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
SMILES NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]tiourea
Peso molecular (g/mol) 220.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0282