Learn More
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342697 5 g 5 g
11332697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11890.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    126.65€ / 5 g
    Ahorro 21.25€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1645-65-4
Fórmula molecular C8H4F3NS
Peso molecular (g/mol) 203.182
Número MDL MFCD00039645
Clave InChI DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2693553
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate