Learn More
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332697 1 g 1 g
11342697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11890.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1645-65-4
Fórmula molecular C8H4F3NS
Peso molecular (g/mol) 203.182
Número MDL MFCD00039645
Clave InChI DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2693553
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza ≥98%