Learn More
Isocianato de 4-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323246 1 g 1 g
11333246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12576.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1548-13-6 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate has been used in the synthesis of fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors and 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions. It has also been used in the synthesis of 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 4-(trifluorometil)fenilo se ha utilizado en la síntesis de quimiosensores fluorescentes de transferencia de electrones fotoinducidos (PET) y 2-etil-6-[(4-trifluorometilfenilcarbamoil)hidrazino]-benzo[de]iso-quinolina-1,3-diona, un sensor basado en amidourea para aniones. También se ha usado en la síntesis de 1,8-naftalimida basada en sensores colorimétricos y fluorescentes para aniones.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes, aminas y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1548-13-6
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.12
Número MDL MFCD00002028
Clave InChI QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isocyanate, 4-trifluoromethyl phenylisocyanate, 4-isocyanatobenzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylphenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethyl benzenisocyanate
PubChem CID 73768
Nombre IUPAC 1-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.31
Punto de ebullición 91°C to 94°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.471
Cantidad 1 g
Número UN UN2285
Beilstein 881041
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate