Learn More
4-(Trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553161 5 g Frasco de vidrio 5 g
10763561 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10320214 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-45-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-45-9
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.11
Número MDL MFCD00002363
Clave InChI BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, p-trifluoromethylphenol, p-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-p-cresol, 4-trifluoromethyl-phenol, para-trifluoromethylphenol
PubChem CID 67874
ChEBI CHEBI:42578
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C to 46.0°C
Densidad 83g/mL
Punto de ebullición 71.5°C to 72.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.